Documenti fondamentali
272086
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NC10H6CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13NO/c1-14(2)13-8-7-10(9-15)11-5-3-4-6-12(11)13/h3-9H,1-2H3
XCQFZIFIUMBSAO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Dimethylamino-1-naphthaldehyde was used in the preparation of leuco base via reaction with 1-phenylpyrrolidine in dilute HCl.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The effects of cyclic terminal groups in di-and tri-arylmethane dyes. Part 2. 1 Steric and electronic effects in derivatives of Victoria Blue.
Guinot SG, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 297-304 (1998)