271659
Histamine
96%
Sinonimo/i:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
About This Item
Saggio
96%
P. eboll.
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
83-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?