Documenti fondamentali
271640
Sigma-Aldrich
Ippurato di sodio
99%
Sinonimo/i:
Acido benzoilamminoacetico, Acido ippurico, N-Benzoilglicina
About This Item
Formula condensata:
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.15 (anhydrous basis)
Beilstein:
3638470
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)