Documenti fondamentali
269840
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.16
Beilstein:
111854
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Confezionamento
pk of 10 × 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
65-66 °C (lit.)
Punto di fusione
−106 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)