Documenti
269751
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-d5
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Pentadeuteronitrobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.14
Beilstein:
1455693
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Saggio
99% (CP)
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
Confezionamento
pk of 10 × 1 mL
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.5498 (lit.)
P. eboll.
88 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6 °C (lit.)
Densità
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 57, 528-528 (1992)