Documenti
269611
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3