Documenti fondamentali
269204
Sigma-Aldrich
Methyl methylsulfinylacetate
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3S(O)CH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.17
Beilstein:
1854014
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
96%
Stringa SMILE
COC(=O)CS(C)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)