268895
1-Methoxy-2-propanol
98%
Sinonimo/i:
Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.12 (vs air)
Tensione di vapore
10.9 mmHg ( 25 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
532 °F
Limite di esplosione
13.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C (lit.)
118-119 °C
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?