Documenti fondamentali
268852
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexyltin(IV)) sulfide
About This Item
Formula condensata:
[(C6H11)3Sn]2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
768.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)[Sn](S[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)