Key Documents
268763
Sigma-Aldrich
Dodecyltrimethylammonium bromide
99%
Sinonimo/i:
Lauryltrimethylammonium bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.34
Beilstein:
3597463
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
246 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jade E LaDow et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4219-4226 (2011-07-29)
A series of cationic amphiphiles, each with an aromatic core, was prepared and investigated for antimicrobial properties. The synthesized amphiphiles in this study are bicephalic (double-headed) in that they each possess two trimethylammonium head groups and a single linear alkoxy