Documenti fondamentali
266027
Sigma-Aldrich
Titanium
wire, wire diam. 0.25 mm, 99.99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99.99%
Stato
wire
Temp. autoaccensione
860 °F
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diam. filo
0.25 mm
P. ebollizione
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)