265128
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
259 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6FNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Fungicidal agents
- Antitumor agents
- 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
- Factor Xa inhibitors
- Enantioselective D3 receptor antagonists
- Ligands for hFPRL1 (or ALXR) receptor in inflammation
- Antibacterial agents
- Inhibitors of hepatitis C virus NS3·4A protease
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3