Documenti fondamentali
264520
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenylacetonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4844 (lit.)
Densità
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(CC#N)cc1F
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
GNPYERUNJMDEFQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)