Documenti fondamentali
264156
Sigma-Aldrich
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
99%
Sinonimo/i:
1-Chloro-BPEA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H17Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
203-205 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1cccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c12
InChI
1S/C30H17Cl/c31-29-17-9-16-27-26(20-18-22-10-3-1-4-11-22)24-14-7-8-15-25(24)28(30(27)29)21-19-23-12-5-2-6-13-23/h1-17H
IMMCAKJISYGPDQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Coumarin 343 Dye content 97 %
Sigma-Aldrich
393029
Coumarin 343
Jinhua Gan et al.
BioMed research international, 2020, 4510628-4510628 (2020-05-19)
Diabetic retinopathy (DR) is one of the hallmark complications of diabetes and a leading cause of vision loss in adults. Retinal pericyte death seems to be a prominent feature in the onset of DR. Pyroptosis is an inflammatory form of
P J Nicholls et al.
eNeuro, 9(5) (2023-01-14)
The protease caspase-3 is a key mediator of apoptotic programmed cell death. But weak or transient caspase activity can contribute to neuronal differentiation, axonal pathfinding, and synaptic long-term depression. Despite the importance of sublethal, or nonapoptotic, caspase activity in neurodevelopment