Documenti
264148
Sigma-Aldrich
Triphenylborane–Sodium hydroxide adduct solution
6-10 wt. % in H2O
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3B · NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
NaCl, 6-7%
NaOH, 3-4%
Concentrazione
6-10 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.378
Densità
1.07 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+].c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B.Na.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H2/q;+1;/p-1
NBZUMVYYQTYYAN-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter