Documenti
263990
Sigma-Aldrich
Bismuth
ingot, 99.999%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Bi
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.999%
Forma fisica
ingot
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N