Documenti fondamentali
263788
Sigma-Aldrich
8-Azidoadenosine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.27
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(N=[N+]=[N-])nc12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)