Documenti fondamentali
263613
Sigma-Aldrich
Diethyl chloromethylphosphonate
97%
Sinonimo/i:
Chloromethylphosphonic acid diethyl ester, NSC 67753
About This Item
Formula condensata:
ClCH2PO(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.57
Beilstein:
1363361
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CCl)OCC
InChI
1S/C5H12ClO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Subsequent alkylation after nucleophilic substitution
  • One-pot alkylation-boration of α-haloalkylphosphonates
  • Synthesis of cyclpentane and pyrrolidine derivatives via regioselective insertion reactions
  • Phosphorylation leading to P-containing cyclopropanes
  • Wadsworth-Emmons reactions
  • Ring expansion of zircnacycles via carbenoid insertion
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)