263575
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
97%
Sinonimo/i:
5-Nitro-2-benzimidazolethiol
Saggio
97%
Punto di fusione
274 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, opaque, dark red
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=S)Nc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?