261947
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
98%
Sinonimo/i:
1,4-Butanediylbis[diphenylphosphine], 1,4-Butylenebis(diphenylphosphine), Tetramethylenebis(diphenylphosphine), dppb
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Alkylations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Isomerizations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
132-136 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2
BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3