Documenti fondamentali
261106
Sigma-Aldrich
Europium
chunks, under oil, purified by distillation, 99.9%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Eu
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99.9%
Stato
chunks
Purificato mediante
distillation
Resistività
81 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1527 °C (lit.)
Punto di fusione
822 °C (lit.)
Densità
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Eu]
InChI
1S/Eu
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)