260924
Bis(cyclopentadienyl)niobium(IV) dichloride
95%
Sinonimo/i:
Di(cyclopentadienyl)niobium(IV) dichloride, Niobocene dichloride
About This Item
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
core: niobium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Nb]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
CYMWZQTUXXEBCR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Chain growth in controlled polymerization reactions
- Reduction elimination reactions
- Olefin polymerization reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?