Documenti fondamentali
259578
Sigma-Aldrich
Bromotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]3RhBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
972.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
Br[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)