Documenti fondamentali
258814
Sigma-Aldrich
Heteronemin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H44O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.66
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2[C@]3(C)CC[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)[C@]2(C)[C@H]5[C@@H](OC=C15)OC(C)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)