Documenti fondamentali
258792
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetraisopropyl ester
synthetic
Sinonimo/i:
Tetraisopropyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H62N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
823.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC(C)C)c(C)c4CCC(=O)OC(C)C)c(C)c3CCC(=O)OC(C)C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)