Documenti
257907
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dibromide
98%
Sinonimo/i:
Dibromodibutyltin
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2SnBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.739 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](Br)(Br)CCCC