Key Documents
257842
Sigma-Aldrich
Perfluorodecyl iodide
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)9I
Numero CAS:
Peso molecolare:
645.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
195-200 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Perfluorodecyl iodide has been used in preparation of:
  • 3,5-bis(perfluorodecyl)phenylboronic acid, "green" catalyst for the direct amide condensation reaction
  • 3-(perfluorodecyl)prop-1-ene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Perflubron United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1510801
Perflubron
3, 5-Bis (perfluorodecyl) phenylboronic acid as an easily recyclable direct amide condensation catalyst.
Ishihara K, et al.
Synlett, 2001(9), 1371-1374 (2001)
Synthesis of perfluorinated allylic compounds by radical allylation and their purification over fluorous reverse-phase silica.
Ryu I, et al.
Tetrahedron Letters, 42(5), 947-950 (2001)