257753
Furosemide
99%
Sinonimo/i:
4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-([2-furanylmethyl]amino)benzoic acid
About This Item
Saggio
99%
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC12A1(6557)
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?