Documenti fondamentali
255874
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxovalerate
98%
Sinonimo/i:
Methyl 3-oxopentanoate, Methyl propionylacetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2COCH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Beilstein:
1753684
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(=O)CC(=O)OC
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)