Documenti fondamentali
255491
Sigma-Aldrich
4-Chloromethylstilbene, predominantly trans
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
113-117 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Stringa SMILE
ClCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H13Cl/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2/b7-6+
IWJQBYQAGGHNAB-VOTSOKGWSA-N
Descrizione generale
Generation of highly basic stilbene dianions of 4-chloromethylstilbene by electrochemical reduction in ionic liquids at room temperature has been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Omar Abdul-Rahim et al.
Analytical chemistry, 85(12), 6113-6120 (2013-05-11)
Three highly aprotic bis(trifluoromethylsulfonyl)amide (NTf2(-)) based ionic liquids (ILs) containing the cations trihexyl(tetradecyl)phosphonium (P6,6,6,14(+)), N-butyl-N-methylpyrrolidinium (Pyrr4,1(+)), and (trimethylamine)(dimethylethylammine)dihydroborate ((N111)(N112)BH2(+)) have been examined as media for room temperature voltammetric detection of highly basic stilbene dianions electrochemically generated by the reduction of