255254
3-Aminobenzophenone
97%
Sinonimo/i:
3-Benzoylaniline
Saggio
97%
Punto di fusione
81-84 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Nc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,14H2
FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?