254568
O-Allylhydroxylamine hydrochloride hydrate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH.H2O/c1-2-3-5-4;;/h2H,1,3-4H2;1H;1H2
VYCHJEXJHFTAQI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?