Documenti fondamentali
254541
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl) acetylenedicarboxylate
97%
Sinonimo/i:
Bis(trimethylsilyl) 2-butynedioate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O4Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.42
Beilstein:
4680184
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)