Documenti fondamentali
254525
Sigma-Aldrich
tert-Butyl propionate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2COOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Beilstein:
1747857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
118-118.5 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
JAELLLITIZHOGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Stereochemistry of kinetic Michael addition of the Z and E lithium enolates of tert-butyl propionate has been investigated[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Acyclic stereoselection. 31. Stereoselection in the Michael addition reaction. 3. Relationship between ester enolate geometry and adduct stereochemistry in the kinetic Michael reaction of lithium enolates with enones.
Heathcock CH and Oare DA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(16), 3022-3024 (1985)