Documenti fondamentali
252506
Sigma-Aldrich
9-Chloroanthracene
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Karin Björklund et al.
Journal of environmental management, 159, 106-114 (2015-06-13)
Conventional stormwater treatment techniques such as sedimentation and filtration are inefficient for removing the dissolved and colloidal phases of hydrophobic organic compounds (HOCs) present in stormwater. Adsorption could be a promising technique for removing colloidal and dissolved pollutants. Five low-cost