Key Documents
251674
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
98%
Sinonimo/i:
3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate inner salt, PPS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.24
Beilstein:
1621867
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)