251259
Thionyl bromide
97%
Sinonimo/i:
Dibromo sulfoxide, Sulfur bromide oxide (SOBr2)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 31 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.675 (lit.)
P. eboll.
48 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
2.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrS(Br)=O
InChI
1S/Br2OS/c1-4(2)3
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
SoBr2 can be used in the synthesis of:
- ortho
- -Bromoanilides by bromination of ortho C-H bonds of the aryhydroxylamines.
- β-Amino bromides from β-aminoalcohols in the presence of DMF as a solvent.
- 4,8-Dibromobenzo[1,2-c;4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole from 1,2,4,5-tetraaminobenzene tetrahydrobromide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter