Key Documents
251151
Sigma-Aldrich
(Anisole)tricarbonylchromium(0)
99%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5OCH3)Cr(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99%
Punto di fusione
84-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COc1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)