Documenti fondamentali
251089
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine-3-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
2-(Methylthio)nicotinic acid
Scegli un formato
25 G
CHF 223.00
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 223.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
215-217 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
thioether
Stringa SMILE
CSc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Anisotropy in 2-(methylthio)pyridine-3-carboxylic acid [2-(methylthio)nicotinic acid] has been investigated by nanoindentation experiment[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3945-3947 (2005-08-03)
Bending is observed in organic crystals when the packing is anisotropic in such a way that strong and weak interaction patterns occur in nearly perpendicular directions.