Documenti fondamentali
250384
Sigma-Aldrich
Ethylpyrazine
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 20.60
CHF 20.60
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 20.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
108200
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
CHF 20.60
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
152-153 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cnccn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h3-5H,2H2,1H3
KVFIJIWMDBAGDP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethylpyrazine has been used in the synthesis of pyrazinoic acid[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42.78 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Notes. Synthesis of Pyrazinoic Acid.
Gainer H.
The Journal of Organic Chemistry, 24(5), 691-691 (1959)
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact
Protocolli
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.