Documenti
250058
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrachlorofluorescein
Dye content 90 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H8Cl4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 90%
λmax
496 nm
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1