Documenti fondamentali
248029
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
132-134 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, faintly yellow
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
LBQMIAVIGLLBGW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Difluorobenzoic acid has been quantitated in ground water samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
René K Juhler et al.
Journal of chromatography. A, 957(1), 11-16 (2002-07-10)
A sensitive LC-MS-MS method for the direct determination and quantification of 15 fluorobenzoic acids (FBAs) was developed. FBAs are used as conservative tracers for hydrological modelling of water flow and in studies of pesticides and other xenobiotic compounds. The use