Documenti fondamentali
247693
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorotoluene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Cl)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
154-156 °C (lit.)
Densità
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-4-fluorotoluene generates vibronically excited, jet-cooled benzyl-type radicals by corona excited supersonic expansion coupled with a pinhole-type glass nozzle technique[1].
Applicazioni
2-Chloro-4-fluorotoluene has been used in the preparation of 2-chloro-4-fluoro-benzylbromide[2].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chang Soon Huh et al.
The Journal of chemical physics, 136(17), 174306-174306 (2012-05-16)
By means of a technique of corona excited supersonic expansion coupled with a pinhole-type glass nozzle, we generated vibronically excited but jet-cooled benzyl-type radicals from precursor 2-chloro-4-fluorotoluene seeded in a large amount of inert carrier gas He. From an analysis
Synthesis and antitumor activity of platinum (II) complexes containing substituted ethylenediamine ligands.
Brunner H, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 25(1), 35-44 (1990)