Documenti fondamentali
246468
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt dihydrate
99%
About This Item
Formula condensata:
[C2H5CH(CH3)COCO2]2Ca · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
262 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CCC(C)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)C(C)CC
InChI
1S/2C6H10O3.Ca.2H2O/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;;;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
QZPKSONRSMXBTM-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)