Key Documents
245437
Sigma-Aldrich
α-(Cyanoimino)-3,4-dichlorophenethylamine
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2C(=NCN)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
N\C(Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)=N/C#N
InChI
1S/C9H7Cl2N3/c10-7-2-1-6(3-8(7)11)4-9(13)14-5-12/h1-3H,4H2,(H2,13,14)
FPJZOLMBOBRFFS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)