Key Documents
245313
Sigma-Aldrich
Diosmin
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone 7-rutinoside, Barosmin, Buchu resin, Diosmetin 7-O-rhamnosylglucoside, Diosmetin 7-rutinoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.54
Numero CE:
Numero MDL:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
Azioni biochim/fisiol
Citrus flavonoid. Modification of hesperidin. Studied for its chemopreventive properties, including anti-proliferative and anti-inflammatory.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)