Documenti fondamentali
245224
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid hydrate
About This Item
Formula condensata:
HO3SC6H4CO2H · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.18 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Stringa SMILE
O.OC(=O)c1ccccc1S(O)(=O)=O
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)