Documenti fondamentali
245143
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyvalerophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. ebollizione
182-183 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59.8-62.2 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3
ZKCJJGOOPOIZTE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The water adsorption isotherm of 4′-hydroxyvalerophenone with egg phosphatidylcholine (EPC) was studied.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G L Jendrasiak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1329(1), 159-168 (1997-11-25)
The effect of phloretin on the hydration, structure and interactive properties of supported phospholipid bilayers has been studied by a combination of direct water adsorption measurements and X-ray diffraction. Adsorption isotherms show that over a wide range of relative vapor