Documenti fondamentali
244708
Sigma-Aldrich
1,1,3-Trimethoxypropane
99%
Sinonimo/i:
3-Methoxypropionaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
45-46 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCC(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-5-4-6(8-2)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,1,3-Trimethoxypropane may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)