Documenti fondamentali
244368
Sigma-Aldrich
2-Butyn-1-al diethyl acetal
98%
Sinonimo/i:
1,1-Diethoxy-2-butyne
About This Item
Formula condensata:
CH3C≡CCH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C#CC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)